Learn More
(R)-(+)-Limonène, 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301697 500 mL 500mL
11391687 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11301697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04733.AP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Séquence de construction chirale. Solvant biodégradable. Le limonène est utilisé comme solvant pour l’impression 3D par fusion de filament, dans les produits cosmétiques, comme parfum et comme biocarburant. Il est utile pour promouvoir la perte de poids, prévenir le cancer, traiter le cancer et traiter la bronchite. Il s’avère également utile dans les aliments, les boissons, la gomme à mâcher, comme aromatisant et comme agent rétrécissant pour dissoudre le polystyrène. Il agit comme un intermédiaire chiral pour la synthèse de produits naturels.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le limonène est utilisé comme solvant pour l’impression 3D par fusion de filament, dans les produits cosmétiques, comme parfum et comme biocarburant. Il est utile pour promouvoir la perte de poids, prévenir le cancer, traiter le cancer et traiter la bronchite. Il s’avère également utile dans les aliments, les boissons, la gomme à mâcher, comme aromatisant et comme agent rétrécissant pour dissoudre le polystyrène. Il agit comme un intermédiaire chiral pour la synthèse de produits naturels et comme un répulsif d’insectes.
Solubilité
Miscible avec l’alcool, le chloroforme, l’éther et le sulfure de carbone. Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5989-27-5
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00062991
Clé InChI XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Synonyme d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
CID PubChem 440917
ChEBI CHEBI:15382
Nom IUPAC (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-Limonene
Note relative au nom stabilized
Point de fusion -74°C
Densité 0.841
Point d’ébullition 177°C to 178°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.473
Quantité 500 mL
Numéro UN 2052
Beilstein 2204754
Merck Index 14,5493
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water.
Rotation optique +115° (c=10 in Ethanol)
Poids de la formule 136.23
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Limonene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: D-Limonene