Learn More
(R)-Lisofylline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lisofylline |
| CAS | 100324-81-0 |
| Formule moléculaire | C13 H20 N4 O3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethyl-, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-, (R)-, 3,7-Dihydro-1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, (R)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione, (R)-Lisofylline, (R)-Lisophylline, CT 1501R, Lisofylline, Lisophylline, ProTec |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)CCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O |
| Nom IUPAC | 1-[(5R)-5-hydroxyhexyl]-3,7-dimethylpurine-2,6-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.32 |
| Poids de la formule | 280.1535 |