Learn More
R-Mannostatin A, Hydrochloride (~90%), TRC
Code produit 30465374
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465374 0.5 mg 0.50mg
30470207 5 mg 5mg
30475527 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30465374 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1665550.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 134677-22-8
Formule moléculaire C6H13NO3S . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 215.7
Synonyme (1S,2S,3S,4R,5S)-4-Amino-5-(methylthio)cyclopentane-1,2,3-triol Hydrochloride
Nom IUPAC (1S,2S,3S,4R,5S)-4-amino-5-methylsulfanylcyclopentane-1,2,3-triol;hydrochloride
SMILES Cl.CS[C@H]1[C@H](N)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau R-Mannostatin A, Hydrochloride
Quantité 0.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3S.ClH/c1-11-6-2(7)3(8)4(9)5(6)10;/h2-6,8-10H,7H2,1H3;1H/t2-,3+,4+,5+,6+;/m1./s1
Poids de la formule 215.0383