Learn More
(R)-Metoprolol, TRC
Code produit 30480223
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480223 1 mg 1mg
30469046 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30480223 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3387751MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51384-51-1
Formule moléculaire C15 H25 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 267.36
Synonyme (RS)-Metoprolol, (±)-Metoprolol, 1-Isopropylamino-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, Beatrolol, CGP 2175, Meijoprolol, Metocard, Metohexal, Metoprolol, Seroken, Spesicor, Toprol, dl-Metoprolol, 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
Nom IUPAC (2R)-1-[4-(2-méthoxyéthyl)phénomoxy]-3-(propane-2-ylamino)propane-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OC[C@H](O)CNC(C)C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Metoprolol
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Poids de la formule 267.1834