Learn More
(R)-(+)-N-(2-Hydroxyéthyl)-α -phényléthylamine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10777202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10777202 1 g Flacon en verre 1g
10642912 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10777202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338820010
 Article restreint
Expédition estimée: 11-02-2027
Identifiants chimiques
CAS 80548-31-8
Formule moléculaire C10H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 165.23
Numéro MDL MFCD01862171
Clé InChI GXIWMXAAPLZOBY-SECBINFHSA-N
Synonyme r-+-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1r-1-phenylethyl amino ethanol, 2-r-alpha-methylbenzylamino ethanol, ethanol, 2-1r-1-phenylethyl amino, r-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine, r-+-n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine
CID PubChem 6993821
Nom IUPAC 2-[[(1R)-1-phényléthyl]amino]éthanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5320 to 1.5350
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques +44° (22°C c=1,C2H5OH)
Rotation spécifique + 44.00
Poids de la formule 165.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-(+)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement