Learn More
(R)-(+)-N-Benzyl-1-phényléthylamine, ChiPros 99+%, ee 96+%, Thermo Scientific™
Code produit 11374186
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374186 5 g 5g
11384186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19298.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38235-77-7
Formule moléculaire C15H17N
Poids moléculaire (g/mol) 211.308
Numéro MDL MFCD00015010
Clé InChI ZYZHMSJNPCYUTB-CYBMUJFWSA-N
Synonyme r-+-n-benzyl-1-phenylethylamine, r-n-benzyl-1-phenylethanamine, r-+-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, benzyl 1r-1-phenylethyl amine, r-n-benzyl-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethyl benzylamine, 1r-n-benzyl-1-phenylethanamine, s---n-benzyl-alpha-phenethylamine, pubchem5974
CID PubChem 1268086
Nom IUPAC (1R)-N-benzyl-1-phényléthanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Densité 1.01
Point d’ébullition 171°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥96 %
Indice de réfraction 1.563
Quantité 5 g
Beilstein 3589990
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique +39° (Neat)
Poids de la formule 211.31
Pourcentage de pureté ≥99%