Learn More
(R)-N-Boc-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-3-acide carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489475 5 g 5g
15479475 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51965.06
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 115962-35-1 | C15H18NO4 | 276.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115962-35-1
Formule moléculaire C15H18NO4
Poids moléculaire (g/mol) 276.31
Numéro MDL MFCD00143818
Clé InChI HFPVZPNLMJDJFB-GFCCVEGCSA-M
Synonyme boc-d-tic-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3r-2-tert-butoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r---n-boc-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, r---2-tertbutoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, boc-d-tic, ambotzbaa1055
CID PubChem 688607
Nom IUPAC Acide (3R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoléine-3-carboxylique
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@@H]1C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 277.32
Pourcentage de pureté 98%