Learn More
Acide (R)-N-BOC-3-amino-3-phénylpropanoïque, 95 %, 98 % ee, Acros Organics
Code produit 10374212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10374212 1 g Flacon en verre 1g
10055123 250 mg Flacon en verre 250mg
10170662 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10374212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 362860010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161024-80-2
Formule moléculaire C14H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 265.31
Numéro MDL MFCD01320859
Clé InChI JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Synonyme r-n-boc-3-amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-3-amino-3-phenylpropionic acid, boc-beta-phe-oh, r-3-boc-amino-3-phenylpropionic acid, r-3-boc-amino-3-phenylpropanoic acid, boc-r-phenylalanine, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-phenylpropanoic acid, r-3-tert-butoxycarbonylamino-3-phenyl-propionic acid
CID PubChem 7009108
Nom IUPAC Acide (3R)-3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phénylpropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 123.4°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 97.5% min.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 265.31
Pourcentage de pureté 95%,98% ee
Forme physique Poudre