Learn More
(R)-N-BOC-α-éthylalanine, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11935521 100 mg 100mg
11945521 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123254-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123254-58-0
Formule moléculaire C10H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD12963786
Clé InChI SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
Synonyme boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
CID PubChem 14284791
Nom IUPAC acide (2R)-2-méthyl-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]butanoïque
SMILES CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-N-BOC-α-Ethylalanine
Point de fusion 104°C to 112°C
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Bouteille en verre
Rotation spécifique -12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre
Show More Show Less
Product Identifier
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine