Learn More
(R)-N-BOC-propargylglycine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10314172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10314172 1 g Flacon en verre 1g
10157013 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10314172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 362850010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 63039-46-3 | C10H14NO4 | 212.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63039-46-3
Formule moléculaire C10H14NO4
Poids moléculaire (g/mol) 212.23
Numéro MDL MFCD01320886
Clé InChI AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Synonyme boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
CID PubChem 7009126
Nom IUPAC Acide (2R)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent4-ynoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-N-BOC-Propargylglycine
Point de fusion 93.0°C to 98.0°C
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (R)-N-BOC-Propargylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .