Learn More
(R)-N-FMOC-α-méthyl-2-fluorophénylalanine, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Code produit 11945561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11945561 500 mg Flacon en verre 500mg
11925561 100 mg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441115000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 193086-74-7
Formule moléculaire C25H22FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 419.45
Numéro MDL MFCD17019319
Clé InChI VNYGHKCAXQKZEQ-RUZDIDTESA-N
Synonyme s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
CID PubChem 44598473
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-(2-fluorophényl)-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Note relative au nom 98% ee
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 122.0°C
Couleur Blanc à jaune
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Rotation spécifique 48
Poids de la formule 419.46
Pourcentage de pureté 98%,98% ee
Forme physique Poudre
Show More Show Less
Product Identifier
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methyl-2-fluorophenylalanine
RUO– À des fins de recherche uniquement