Learn More
(R)-(+)-N,N-diméthyl-1-ferrocenyléthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355495
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11355495 250 mg 250mg
11345495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Product Code. 11355495 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19679.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31886-58-5
Formule moléculaire C14H19FeN
Poids moléculaire (g/mol) 257.16
Numéro MDL MFCD00066273
Nom IUPAC (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Densité 1.222
Point d’ébullition 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.589
Quantité 250 mg
Rotation optique +13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Poids de la formule 257.16
Pourcentage de pureté 97%