Learn More
(R)-(-)-N-néopentyl-1-phényl-2-(1-pipéridinyl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11359445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359445 1 g 1g
11379445 250 mg 250mg
11369445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359445 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18659.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153837-28-6 | Molecular Formula: C18H30N2 | Molecular Weight: 274.452 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le (R)-(-)-N-néopentyl-1-phényl-2-(1-pipéridinyl)éthylamine est un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153837-28-6
Formule moléculaire C18H30N2
Poids moléculaire (g/mol) 274.452
Numéro MDL MFCD06795639
Clé InChI RUWFXOINQANLGF-KRWDZBQOSA-N
Synonyme r-2,2-dimethyl-n-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl propan-1-amine, r---n-neopentyl-1-phenyl-2-1-piperidinyl ethylamine, 1r-1-phenyl-2-piperidylethyl 2,2-dimethylpropyl amine, 2,2-dimethylpropyl 1r-1-phenyl-2-piperidin-1-yl ethyl amine, 1r-n-2,2-dimethylpropyl-1-phenyl-2-piperidinoethanamine, 2,2-dimethyl-n-1r-1-phenyl-2-piperidin-1-ylethyl propan-1-amine
CID PubChem 7577799
Nom IUPAC 2,2-diméthyl-N-[(1R)-1-phényl-2-pipéridine-1-yl]propan-1-amine
SMILES CC(C)(C)CNC(CN1CCCCC1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Point de fusion 36°C to 40°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 6957993
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −90° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 274.45
Pourcentage de pureté 97%