Learn More
(R)-Norfluoxétine Phtalimide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-Norfluoxetine Phthalimide |
| CAS | 878663-12-8 |
| Formule moléculaire | C24H18F3NO3 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1 |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(O[C@H](CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[(3R)-3-phényl-3-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]propyl]isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 425.4 |
| Poids de la formule | 425.1239 |