Learn More
(R)-Nornicotine, TRC
Code produit 30418101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418101 1 g
30412264 500 mg
30414089 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN7570051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7076-23-5
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Synonyme 3-(2R)-2-pyrrolidinylpyridine, (+)-1'-demethylnicotine, (R)-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-1'-Demethylnicotine, (+)-2-(3'-Pyridyl)pyrrolidine, (+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine
Nom IUPAC 3-[(2R)-pyrrolidine-2-yl]pyridine
SMILES C1CN[C@H](C1)c2cccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Nornicotine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m1/s1
Poids de la formule 148.1