Learn More
Acide (R)-(-)-O-Acétylmandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462978 5 g 5g
15452978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56492.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51019-43-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les isomères (R) et (S) sont des agents de dérivation chirale pour la détermination RMN de la pureté énantiomérique des acides carboxyliques, alcools et amines α-deutérés.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. (presque transparent)
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51019-43-3
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.19
Numéro MDL MFCD00004249
Clé InChI OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, r---alpha-acetoxyphenylacetic acid, --o-acetyl-d-mandelic acid, r---o-acetylmandelic acid, r-alpha-acetoxyphenylacetic acid, 2r-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-acetyloxy-, alphar, r-acetyloxy phenyl acetic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid, r---a-acetylmandelic acid
CID PubChem 2733814
Nom IUPAC 2-(acetyloxy)-2-phenylacetic acid
SMILES CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
Point de fusion 97°C to 99°C
Quantité 5 g
Beilstein 2694110
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. (almost transparency)
Rotation optique −153° (c=2 in Acetone)
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%