Learn More
(R)-Oméprazole Sel Sodique, TRC
Code produit 30007969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007969 1 mg 1mg
30006725 2.5 mg 2.50mg
30006962 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007969 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO6350101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161796-77-6
Formule moléculaire C17 H18 N3 O3 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 367.4
Synonyme 6-Methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt, (R)-, (R)-Omeprazole sodium
Nom IUPAC sodium ; 5-méthoxy-2-[(R)-(4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Omeprazole sodium salt
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m1./s1
Poids de la formule 367.0967