Learn More
(R)-Oxiracetam, MedChemExpress
Code produit 16449867
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449867 5 mg
16447366 100 mg
16437398 10 mg
16423427 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16449867 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17554
MedChemExpress (R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
(R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Oxiracetam
CAS 68252-28-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H10N2O3
Quantité 5 mg
Synonyme (R)-(+)-Oxiracetam
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (316.14 mM)
SMILES O=C(N)CN1C(C[C@@H](O)C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation