Learn More
(R)-(+)-Pantoprazole Sel Sodique, TRC
Code produit 30411048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30411048 10 mg
30416176 50 mg
30428145 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30411048 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP18299010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 160098-11-3
Formule moléculaire C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 405.35
Synonyme 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[(R)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[(R)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), (R)-(+)-Pantoprazole sodium salt
Nom IUPAC sodium ; 5-(difluorométhoxy)-2-[(R)-(3,4-diméthoxypyridine-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(C[S@@](=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Pantoprazole sodium salt
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1/t26-;/m1./s1
Poids de la formule 405.0571