Learn More
R&D Systems™ (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
Code produit 18712474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18712474 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18712474 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2838/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.76€
    138.60€ / 100mg
    Économisez 17.16€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1 agonist
α1-adrenoceptor agonist; pKi values are 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
CAS 61-76-7
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C9H14ClNO2
Poids de la formule 203.67
Pureté >99%
Poids moléculaire 203.67