Learn More
Invitrogen™ R-Phycoerythrin
Description
Les bioconjugués phycobiliprotéiques, y compris les conjugués d’anticorps et d’autres protéines, peuvent être fabriqués avec la phycobiliprotéine exceptionnellement brillante, la R-phycoérythrine à l’aide du kit de réticulation protéine-protéine (P6305).
Spécification
Spécification
| Concentration | 4 mg/ml |
| Quantité | 0,5 mL |
| Type de produit | R-phycoérythrine |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Conditions d’expédition | Glace humide |