Learn More
(R)-(-)-prolinol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327566 1 g 1g
15498929 5 g 5g
15408939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11327566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11109.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68832-13-3
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00064321
Clé InChI HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Synonyme d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
CID PubChem 2724541
ChEBI CHEBI:84258
Nom IUPAC [(2R)-pyrrolidin-2-yl]méthanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Prolinol
Indice de réfraction 1.4849
Densité 1.025
Point d’ébullition 74°C to 76°C (2mmHg)
Quantité 1 g
Point d’éclair 86°C (186°F)
Rotation optique −31° (c=1 in Toluene)
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 1523669
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté ≥98%