Learn More
(R)-(+)-oxyde de propylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454947 100 g 100g
11434947 5 g 5g
11444947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21884.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15448-47-2 | C3H6O | 58.08 g/mol
(R)-(+)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used to make the polyurethane plastics. It finds application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de (R)-(+)-propylène est largement utilisé dans la fabrication de polyols polyéther et de propylène glycol, qui sont utilisés pour fabriquer les plastiques en polyuréthane. Il est utilisé comme produit fumigant pour la stérilisation des aliments emballés et des instruments médicaux en plastique. Combiné à l’éthanol, il sert à fabriquer des échantillons biologiques pour la microscopie électronique. Il est également utilisé comme carburant pour les modèles réduits d’aéronefs et de véhicules de surface.
Solubilité
Miscible avec l’eau et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Très inflammable. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. La substance peut se polymériser sous l’influence de bases, d’acides et de chlorures métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15448-47-2
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00066211
Clé InChI GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Synonyme r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
CID PubChem 146261
ChEBI CHEBI:28985
Nom IUPAC (2R)-2-méthyloxirane
SMILES CC1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-Propylene oxide
Densité 0.829
Point d’ébullition 34°C to 35°C
Point d’éclair −37°C (−35°F)
Odeur Ether-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN1280
Beilstein 79764
Merck Index 14,7856
Informations sur la solubilité Miscible with water and many organic solvents.
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99%