Learn More
Oxyde de (R)-(+)-propylène, TRC
Code produit 30413749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413749 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413749 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83526025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(+)-Propylene Oxide
CAS 15448-47-2
Formule moléculaire C3H6O
Quantité 25 g
Synonyme (+)-(R)-Propylene Oxide, (+)-Methyloxirane, (+)-Propylene Oxide, (2R)-2-Methyloxirane, (2R)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-1,2-Epoxypropane, (R)-2-Methyloxirane, (R)-Methyloxirane, (R)-Propenoxide, (R)-Propylene Oxide, d-Propylene Oxide
Formule InChI InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
SMILES C[C@@H]1CO1
Nom IUPAC (R)-2-méthyloxirane
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Poids de la formule 58.04