Learn More
(R)-Prunasin Tetraacetate, TRC
Code produit 30411380
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30411380 10 mg -
30411215 25 mg -
30418277 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30411380 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP83902510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60981-47-7
Formule moléculaire C22H25NO10
Poids moléculaire (g/mol) 463.43
Synonyme (R)-alpha-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetonitrile
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[cyano(phenyl)methoxy]oxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C#N)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-Prunasin Tetraacetate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO10/c1-12(24)28-11-18-19(29-13(2)25)20(30-14(3)26)21(31-15(4)27)22(33-18)32-17(10-23)16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-22H,11H2,1-4H3/t17?,18-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Poids de la formule 463.1478