Learn More
(R)-Prunasin, TRC
Code produit 30041053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041053 2.5 mg 2.50mg
30040798 10 mg 10mg
30040543 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041053 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP8390002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-18-3
Formule moléculaire C14 H17 N O6
Poids moléculaire (g/mol) 295.29
Nom IUPAC (2R)-2-phényl-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyacétononitrile
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H](C#N)c2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Prunasin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2/t9-,10+,11+,12-,13+,14+/m0/s1
Poids de la formule 295.1056
Pourcentage de pureté >95%