Learn More
(R)-Pulegone (>90 %), TRC
Code produit 30133192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133192 10 g 10g
17952505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133192 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84014010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-82-7
Formule moléculaire C10 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Synonyme (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone
Nom IUPAC (5R)-5-méthyl-2-propane-2-ylidenecyclohexan-1-one
SMILES C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau R-(+)-Pulegone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Poids de la formule 152.1201