Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Group 9
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Substances à analyser détectables | AgRP, Carbonic Anhydrase IX, CD23/Fc epsilon RII, FGF-19, Galectin-3, IL-19, TIM-1, KIM-1, HAVCR, TIMP-4, VEGF-C |
| Utilisation prévue | Control |
| Quantité | 1 de chaque |
| Source | Human |