Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 653 for Human Galectin-1
Code produit 30001924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001924 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001924 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC94
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
For use with catalog number DGAL10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables Galectin-1
Identification génétique (Entrez) 3956
Utilisation prévue Control
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 de chaque
Source Human