Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 656 for Human Pro-MMP-1
Code produit 18701039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18701039 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18701039 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC125
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For use with catalog numbers DMP100, SMP100, PDMP100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables MMP-1
Identification génétique (Entrez) 4312
Utilisation prévue Control
Quantité 1 de chaque
Source Human