Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 786 for Human Cyr61/CCN1
Code produit 18481990
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18481990 1 de chaque 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
Code produit 18481990 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC73
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / 1 kits
    Économisez 11.55€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27950
For use with catalog number DCYR10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables Cyr61 (CCN1)
Identification génétique (Entrez) 3491
Utilisation prévue Control
Quantité 1 de chaque
Source Human