Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 923 for Total MMP-2
Code produit 30001361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001361 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001361 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur QC126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.93€
    198.45€ / 1 pièces
    Économisez 23.48€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
For use with catalog numbers MMP200, SMMP200, PMMP200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Substances à analyser détectables MMP-2
Identification génétique (Entrez) 4313
Utilisation prévue Control
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 1 de chaque
Source Human, Mouse, Rat