Learn More
Dichlorhydrate de (R,R)-(+)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)-1,2-éthanediamine (cont. 10-20 % en poids de mono HCl), 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15465095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465095 250 mg 250mg
11465770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465095 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25977.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1055301-07-9
Formule moléculaire C14H8Cl2F10N2
Poids moléculaire (g/mol) 465.12
Numéro MDL MFCD09265309,MFCD09953690
Clé InChI JXHUHXWIKZGKIE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1r,2r-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee, r,r-+-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride cont. 10-20wt% mono hcl
CID PubChem 73995081
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)éthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
SMILES Cl.Cl.NC(C(N)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-(+)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Point de fusion >200°C
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %, (contenant 10 jusqu’à 20 % mono HCl)
Quantité 250 mg
Rotation optique +28° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 465.13
Pourcentage de pureté 95%