Learn More
(R,R)-1,2-bis(2,4,6-triméthylphényl)-1,2-dichlorhydrate d’éthanediamine, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15465105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465105 250 mg 250mg
11381879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25988.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1301706-47-7
Formule moléculaire C20H30Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 369.374
Numéro MDL MFCD06797063
Clé InChI HSFKFAWYBTVLDG-WUMQWIPTSA-N
Synonyme r,r-bis-mesityl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,4,6-trimethylphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 2,4,6-trimethylphenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2,4,6-trimethylphenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
CID PubChem 45925672
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-bis(2,4,6-triméthylphényl)éthane-1,2-diamine ; dichlohydrate
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(C(C2=C(C=C(C=C2C)C)C)N)N)C.Cl.Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau (R,R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 250 mg
Poids de la formule 369.38
Pourcentage de pureté 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.