Learn More
Dichlorhydrate de (R,R)-1,2-bis(2-chlorophényl)-1,2-éthanediamine, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15475105
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475105 250 mg 250mg
11321889 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475105 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25990.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1055301-16-0
Formule moléculaire C14H16Cl4N2
Poids moléculaire (g/mol) 354.10
Numéro MDL MFCD09265294,MFCD09953699
Clé InChI YXGVUHANCVCDJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r,r-bis-2-chlorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 2-chlorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 2-chlorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
CID PubChem 73995086
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-bis(2-chlorophényl)éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate
SMILES Cl.Cl.NC(C(N)C1=CC=CC=C1Cl)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-1,2-Bis(2-chlorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 250 mg
Poids de la formule 354.12
Pourcentage de pureté 95%