Learn More
Dichlorhydrate de (R,R)-1,2-bis(4-fluorophényl)-1,2-éthanediamine, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11445770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445770 1 g -
15455095 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445770 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25976.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1055301-10-4
Formule moléculaire C14H16Cl2F2N2
Poids moléculaire (g/mol) 321.193
Numéro MDL MFCD09265298
Clé InChI ILMQMKZMXREKBI-KFWOVWKUSA-N
Synonyme r,r-bis-4-fluorophenyl ethylenediamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 4-fluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-bis 4-fluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
CID PubChem 45925687
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-bis(4 -fluorophényl)éthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)F)N)N)F.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-1,2-Bis(4-fluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Point de fusion 200°C
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 1 g
Rotation optique 41° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 321.21
Pourcentage de pureté 95%