Learn More
(R,R)-1,2-Di(2-pyridyl)-1,2-dichlorhydrate d’éthanediamine, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457535 250 mg 250mg
11405770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H25974.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1301706-74-0
Formule moléculaire C12H16Cl2N4
Poids moléculaire (g/mol) 287.188
Numéro MDL MFCD09265311
Clé InChI PLICWJFSNALNJH-AQEKLAMFSA-N
Synonyme s,s-1,2-di 2-pyridyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 2-pyridyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis pyridin-2-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, r,r-1,2-di 2-pyridyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
CID PubChem 57347729
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-dipyridine-2-ylethane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(C(C2=CC=CC=N2)N)N.Cl.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau (R,R)-1,2-Di(2-pyridyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 287.2
Pourcentage de pureté 95%