Learn More
Tétrachlorhydrate de (R,R)-1,2-Di(3-pyridyl)-1,2-éthanediamine, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15427535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427535 250 mg 250mg
11405760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25969.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1301706-42-2
Formule moléculaire C12H18Cl4N4
Poids moléculaire (g/mol) 360.104
Numéro MDL MFCD09265312
Clé InChI GAHCWAYKHBFBHN-WVNQDYSFSA-N
Synonyme r,r-1,2-di 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, r,r-1,2-bis 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, 1r,2r-1,2-bis pyridin-3-yl ethane-1,2-diamine tetrahydrochloride, r,r-1,2-di 3-pyridyl-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride, ee
CID PubChem 45925680
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-dipyridine-3-ylethane-1,2-diamine ; tétrachlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(C(C2=CN=CC=C2)N)N.Cl.Cl.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-1,2-Di(3-pyridyl)-1,2-ethanediamine tetrahydrochloride
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 360.11
Pourcentage de pureté 95%