Learn More
(R,R)-DIPAMP, 90%
Code produit 15473817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473817 250 mg 250mg
11452020 100 mg 100mg
11472020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15473817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28374.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 55739-58-7 | C28H28O2P2 | 458,48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55739-58-7
Formule moléculaire C28H28O2P2
Poids moléculaire (g/mol) 458.48
Numéro MDL MFCD05863546
Clé InChI QKZWXPLBVCKXNQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme r,r-dipamp, 1,2-bis r-2-methoxyphenyl phenyl phosphino ethane, unii-blj831owlw, --dipamp, r,r-ethylenebis 2-methoxyphenyl phenylphosphine, r,r-1,2-bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane, blj831owlw, s,s-dipamp, 1r,2r---bis 2-methoxyphenyl phenylphosphino ethane
CID PubChem 10884975
SMILES COC1=C(C=CC=C1)P(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=C(OC)C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-DIPAMP
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 250 mg
Rotation optique −83° (c=1 in Chloroform)
Nom IUPAC (2-méthoxyphényl)({2-[(2-méthoxyphényl)(phényl)phosphanyl]éthyl})phénylphosphane
Poids de la formule 458.47
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement