Learn More
(R,R)-Dichlorhydrate d'éthambutol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R,R)-Ethambutol Dihydrochloride |
| CAS | 134566-79-3 |
| Formule moléculaire | C10H26Cl2N2O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (2R,2'R)-2,2'-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol Dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H24N2O2/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14/h9-14H,3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | Cl.Cl.CC[C@H](CO)NCCN[C@H](CC)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 277.23 |