Learn More
(R,R)-Isophytol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R,R)-Isophytol |
| CAS | 395645-30-4 |
| Formule moléculaire | C20H40O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3-Amboisophytol, (2RS,7R,11R)-Isophytol, (7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3/t18-,19-,20?/m1/s1 |
| SMILES | C(CC(C=C)(C)O)C[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C |
| Nom IUPAC | (7R,11R)-3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-én-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.53 |
| Poids de la formule | 296.31 |