Learn More
(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphényléthyl)-p-toluènesulfonamide, TRC
Code produit 30323171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323171 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323171 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60787510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulfonamide
CAS 144222-34-4
Formule moléculaire C21H22N2O2S
Quantité 10 g
Synonyme (1R,2R)-(-)-N-(p-Tolylsulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-(-)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, (1R,2R)-1-Amino-2-tosylamino-1,2-diphenylethane, (1R,2R)-N-p-Toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, (R,R)-1,2-Diphenyl-N-(p-toluenesulfonyl)ethylenediamine, (R,R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethylenediamine, N-[(1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamide, TsDPEN, [(1R,2R)-1,2-Diphenyl-2-[[(4-tolyl)sulfonyl]amino]ethyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphényléthyl]-4-méthylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 366.48
Poids de la formule 366.1402