Learn More
(R,R)-Chlorure de Palonosétron, TRC
Code produit 30134038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134038 10 mg 10mg
17949354 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP16580510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135729-75-8
Formule moléculaire C19 H24 N2 O . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 332.87
Synonyme 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, hydrochloride (1:1), (3aR)-, 1H-Benz[de]isoquinolin-1-one, 2-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-, monohydrochloride, [R-(R*,R*)]- (9CI), (3aR)-2-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,3,3a,4,5,6-hexahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one hydrochloride (1:1), RS 25259-198
Nom IUPAC (3aR)-2-[(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-yl]-3a,4,5,6-tétrahydro-3H-benzo[de]isoquinoline-1-1-1 ; Chlorhydrate
SMILES Cl.O=C1N(C[C@@H]2CCCc3cccc1c23)[C@H]4CN5CCC4CC5
Spécification
Nom chimique ou matériau (R,R)-Palonosetron Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,13,15,17H,1,3,5,7-12H2;1H/t15-,17-;/m0./s1
Poids de la formule 332.1655