Learn More
(R)-(-)-Rolipram, MedChemExpress
Code produit 16483217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483217 50 mg
16477198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16483217 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16900A
MedChemExpress (R)-(-)-Rolipram is the R-enantiomer of Rolipram. Rolipram is a selective inhibitor of phosphodiesterases PDE4 with IC50 of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.
(R)-(-)-Rolipram is the R-enantiomer of Rolipram. Rolipram is a selective inhibitor of phosphodiesterases PDE4 with IC50 of 3 nM, 130 nM and 240 nM for PDE4A, PDE4B, and PDE4D, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Rolipram
CAS 85416-75-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H21NO3
Quantité 50 mg
Synonyme (R)-Rolipram (-)-Rolipram
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (363.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC[C@@H](C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)C1
Poids moléculaire (g/mol) 275.34
Poids de la formule 275.34
Pourcentage de pureté 98.6%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation