Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Rolipram
Description
More active enantiomer of the PDE4 inhibitor rolipram; 2-10-fold more potent than the S-(+) enantiomer.
Racemate and S-enantiomer also available.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (R)-(-)-Rolipram |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 275.35 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 275.348 |