Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Rolipram
GREENER_CHOICE
Code produit 30001240
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001240 50 mg 50mg
30001239 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001240 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1349/50
PDE4 inhibitor. More active enantiomer of rolipram (Cat. No. 0905)
More active enantiomer of the PDE4 inhibitor rolipram; 2-10-fold more potent than the S-(+) enantiomer.
Racemate and S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85416-75-7
Formule moléculaire C16H21NO3
Spécification
Nom chimique ou matériau (R)-(-)-Rolipram
Quantité 50 mg
Poids de la formule 275.35
Pureté >98%
Poids moléculaire 275.348