Learn More
R-(-)-Rolipram, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | R-(-)-Rolipram |
| CAS | 85416-75-7 |
| Formule moléculaire | C16 H21 N O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (4R)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-2-pyrrolidinone, (-)-Rolipram, (R)-Rolipram |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H21NO3/c1-19-14-7-6-11(12-9-16(18)17-10-12)8-15(14)20-13-4-2-3-5-13/h6-8,12-13H,2-5,9-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC2CCCC2)[C@@H]3CNC(=O)C3 |
| Nom IUPAC | (4R)-4-(3-cyclopentyloxy-4-méthoxyphényl)pyrrolidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.343 |
| Poids de la formule | 275.152 |