Learn More
Ester benzylique de l'acide (R,S)-[1-[(benzyloxy)carbamoyl]-2-hydroxyéthyl]carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R,S)-[1-[(Benzyloxy)carbamoyl]-2-hydroxyethyl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 26048-95-3 |
| Formule moléculaire | C18H20N2O5 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | [(R,S)-1-(Hydroxymethyl)-2-oxo-2-[(phenylmethoxy)amino]ethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N2O5/c21-11-16(17(22)20-25-13-15-9-5-2-6-10-15)19-18(23)24-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16,21H,11-13H2,(H,19,23)(H,20,22) |
| SMILES | OCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NOCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-[3-hydroxy-1-oxo-1-(phénylméthoxyamino)propan-2-yl]carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.36 |
| Poids de la formule | 344.1372 |