Learn More
(R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine, TRC
Code produit 30134571
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134571 5 mg 5mg
17984055 50 mg 50mg
17942165 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3234005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125630-26-4
Formule moléculaire C11 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 190.2417
Synonyme Methanone, (1-methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinyl-, (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Nom IUPAC (1-methylpyrrolidin-3-yl)-pyridin-3-ylmethanone
SMILES CN1CCC(C1)C(=O)c2cccnc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
Poids de la formule 190.1106