Learn More
(R,S)-1-tosylglycérol, TRC
Product Code. 30456925
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30456925 1 g 1g
30453957 500 mg 500mg
30457234 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30456925 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT6640001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73073-07-1
Formule moléculaire C10 H14 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 246.28
Nom IUPAC 2,3-dihydroxypropyl 4-méthylbenzonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(O)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau (R,S)-1-TosylGlycerol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14O5S/c1-8-2-4-10(5-3-8)16(13,14)15-7-9(12)6-11/h2-5,9,11-12H,6-7H2,1H3
Poids de la formule 246.0562